Tisk…
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32226.MDEA 1710 CZK
H32226.MD H32226.03
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08532499
CAS číslo: 851262-98-1