Tisk…
Digitonin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALD141-500MGEA 13060 CZK
SIALD141-500MG SIALD141-100MG
Digitonin, Sigma-Aldrich®
Digitonin
Vzorec: C₅₆H₉₂O₂₉
MDL Number: MFCD00077729
CAS číslo: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III