Tisk…
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL343951-1GEA 0 CZK
SIAL343951-1G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319,90 g/mol
MDL Number: MFCD00075280
CAS číslo: 207226-31-1