Tisk…
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO209090250EA 7190 CZK
ACRO209090250
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉BrClN
Bod tání: 225…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012853
CAS číslo: 5465-63-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 236 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Water ≤0.5 % (K.F.)