Tisk…
2-Bromobenzylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL225169-5GEA 0 CZK
SIAL225169-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉BrClN
MDL Number: MFCD00012853
CAS číslo: 5465-63-4