3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A16132.22EA
13350
CZK
A16132.22
A16132.06
A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉BrClN Bod tání: 218…221 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012856 CAS číslo: 39959-54-1 |