Tisk…
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A10979.18EA 14850 CZK
A10979.18 A10979.09
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉BrClN
MW: 222,52
Bod tání: 272…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012860
CAS číslo: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3