Tisk…
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H54439.06EA 4050 CZK
H54439.06 H54439.03
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17
Bod varu: 73 °C
Hustota: 1,047
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04629633
CAS číslo: 399-30-4