Tisk…
3-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97%
Nebezpečí
H56177.06EA 4640 CZK
H56177.06 H56177.14
3-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97%
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17
Bod varu: 183…184 °C
Hustota: 1,015
Bod vzplanutí: 66 °C (151 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04623547
CAS číslo: 90389-84-7