Tisk…
4-Fluoro-N-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL593842-5GEA 6300 CZK
SIAL593842-5G SIAL593842-1G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
MDL Number: MFCD03839848
CAS číslo: 405-66-3