Tisk…

4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid ≥97%

Dodavatel: Alfa Aesar
Varování

H27093.MCEA 1900 CZK
H27093.MC H27093.ME
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClNO₄
MW: 201,37
Bod tání: ∼ 275 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258950
CAS číslo: 151169-67-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR