Tisk…
4'-Hydroxynonanophenone 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L02293.06EA 2090 CZK
L02293.06 L02293.14
4'-Hydroxynonanophenone 96%
4'-Hydroxynonanophenone
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020174
CAS číslo: 14392-69-9