Tisk…
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL402478-10GEA 0 CZK
SIAL402478-10G SIAL402478-1G
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄F₄O
MW: 192,1104 g/mol
MDL Number: MFCD00042393
CAS číslo: 655-32-3
EINECS: 211-509-4