Tisk…
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33470.MDEA 1100 CZK
H33470.MD H33470.03
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201058
CAS číslo: 1373920-71-8