3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL571474-5GEA
0
CZK
SIAL571474-5G
SIAL571474-1G
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide
Vzorec:
C₁₅H₂₃Br |
MDL Number:
MFCD03701623 CAS číslo: 62938-08-3 |