Tisk…
Isoquinoline-5-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL246123-5GEA 0 CZK
SIAL246123-5G SIAL246123-25G
Isoquinoline-5-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Isoquinoline-5-sulphonic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃S
MW: 209,22 g/mol
MDL Number: MFCD00134089
CAS číslo: 27655-40-9