Tisk…
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
L14228.03EA 1390 CZK
L14228.03
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole
Vzorec: C₈H₇NOS₂
MW: 197,28 g/mol
Bod tání: 193…198 °C
MDL Number: MFCD00185941
CAS číslo: 55690-60-3
EINECS: 259-755-1