Tisk…
Nickel sulphate 0.5 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
J61993.AEEA 2020 CZK
J61993.AE
Nickel sulphate 0.5 M vodný roztok
Nickel sulphate
Vzorec: NiO₄S
MW: 154,75 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011146
CAS číslo: 7786-81-4
EINECS: 232-104-9
UN: 3082
ADR: 9,III