Tisk…
3-Cyanochromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL383481-5GEA 0 CZK
SIAL383481-5G
3-Cyanochromone, Sigma-Aldrich®
3-Cyanochromone
Vzorec: C₁₀H₅NO₂
MW: 171,16
MDL Number: MFCD00052604
CAS číslo: 50743-17-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III