Tisk…
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Varování
H53132.MDEA 1250 CZK
H53132.MD
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04
Bod tání: 112…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363788
CAS číslo: 871126-21-5