Tisk…
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52862.06EA 13560 CZK
H52862.06 H52862.03
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659871
CAS číslo: 850568-09-1