Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52898.MDEA 2560 CZK
H52898.MD
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BBrF₃O₂
MW: 268,82 g/mol
Bod tání: 177…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436051
CAS číslo: 913835-64-0