Tisk…
7-Hydroxychromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683949-1GEA 0 CZK
SIAL683949-1G SIAL683949-5G
7-Hydroxychromone, Sigma-Aldrich®
7-Hydroxychromone
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,1421 g/mol
MDL Number: MFCD00209371
CAS číslo: 59887-89-7
EINECS: 261-973-7