Tisk…
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50559.06EA 14180 CZK
H50559.06 H50559.03
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272401
CAS číslo: 64951-58-2