Tisk…
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL657565-1GEA 1870 CZK
SIAL657565-1G
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Bod tání: 83…87 °C
MDL Number: MFCD00016909
CAS číslo: 2815-95-4
EINECS: 220-565-9