Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26231.03EA 3510 CZK
H26231.03 H26231.06
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660330
CAS číslo: 886761-62-2
ADR: 8,III