Tisk…
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL546550-500MGEA 1320 CZK
SIAL546550-500MG
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,1701 g/mol
MDL Number: MFCD00061308
CAS číslo: 32133-37-2