3,5-Difluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL546550-500MGEA
1320
CZK
SIAL546550-500MG
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₉F₂NO₂ MW: 201,1701 g/mol |
MDL Number:
MFCD00061308 CAS číslo: 32133-37-2 |