Tisk…
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31515.03EA 4320 CZK
H31515.03
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃NS
MW: 207,21
Bod varu: 224…225 °C
Hustota: 1,310
Bod vzplanutí: 80 °C (176 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190129
CAS číslo: 128273-56-3
ADR: 8,III