Tisk…
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL555460-1GEA 0 CZK
SIAL555460-1G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃NS
MW: 207,21
MDL Number: MFCD00190129
CAS číslo: 128273-56-3