Tisk…
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Nebezpečí
TCIAT2763-5GEA 6970 CZK
TCIAT2763-1G TCIAT2763-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃NS
MW: 207,21
Bod vzplanutí: 79°C
MDL Number: MFCD00190129
CAS číslo: 128273-56-3
UN: 2735
ADR: 8,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/48/28996448.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %