Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Nebezpečí
H33499.03EA 4740 CZK
H33499.03 H33499.MD
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₉F₄N
MW: 207,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201070
CAS číslo: 1373921-00-6
UN: 3267
ADR: 8,III