Tisk…
Benzamid
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Varování
EHERC10532250EA 1600 CZK
EHERC10532250
Benzamid
Benzamid
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Bod varu: 288 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007968
CAS číslo: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059