Tisk…
Močovina for molecular biology
Dodavatel: Alfa Aesar
J64769.A4EA 6280 CZK
J64769.A4
Močovina for molecular biology
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Bod tání: 132…134 °C
Hustota: 1,34
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 12,10005
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg