4-Aminobutyric acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
J61307.09EA
783
CZK
J61307.09
4-Aminobutyric acid ≥99%
4-Aminobutyric acid
Vzorec:
C₄H₉NO₂ MW: 103,12 g/mol Bod varu: 248 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼ 195 °C (rozkl.) Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008226 CAS číslo: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Merck Index: 13,00429 |