Tisk…
EDTA ≥99.4% for electrophoresis
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J65585.A4EA 8210 CZK
J65585.A4 J65585.22 J65585.36
EDTA ≥99.4% for electrophoresis
EDTA
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Bod varu: 614 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 245 °C (rozkl.)
Hustota: 0,68
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003541
CAS číslo: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg