Tisk…
thioacetamid ≥99.0%, crystals, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
8984-04EA 8540 CZK
8984-01 8984-04
thioacetamid ≥99.0%, crystals, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
thioacetamid
Crystals. Lot analysis on label.
Vzorec: CH₃CSNH₂
MW: 75,13 g/mol
Bod tání: 113…114 °C
Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008070
CAS číslo: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 12,09453
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/66/2297266.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃CSNH₂) ≥99.0 %
Melting Point 111.0 - 114.0 °C
Residue after Ignition ≤0.050 %