Tisk…
Guanidiniumchlorid 99%, Ultrapure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J65485.A1EA 9410 CZK
J65485.A1 J65485.36 J65485.22
Guanidiniumchlorid 99%, Ultrapure
Guanidiniumchlorid
Vzorec: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Bod tání: 185…188 °C
Hustota: 1,344
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013026
CAS číslo: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg