Tisk…
Jodičnan draselný 0.05 M KIO3 (0.3N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
34274-1LEA 3620 CZK
34274-1L
Jodičnan draselný 0.05 M KIO3 (0.3N) volumetric solution, Fluka™
Jodičnan draselný
Vzorec: KlO₃
MW: 214 g/mol
Hustota: 1,005 g/cm3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011406
CAS číslo: 7758-05-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002