Tisk…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12252500EA 1450 CZK
EHERC12252500
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 212 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008825
CAS číslo: 88-58-4
EINECS: 201-841-8