Tisk…
Síran kademnatý 8/3-hydrát 99.0-102.0% (by EDTA titration), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
1243-04EA 5610 CZK
1243-01 1243-04
Síran kademnatý 8/3-hydrát 99.0-102.0% (by EDTA titration), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Síran kademnatý 8/3-hydrát
Vzorec: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256,51 g/mol (anhy)
Bod tání: 41 °C
Hustota: 3,08 kg/l
MDL Number: MFCD02253000
CAS číslo: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CdSO₄.8/3 H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO₃) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %