Síran amonný 99+%, Ultrapure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
J64419.A3EA
2520
CZK
J64419.A3
J64419.36
J64419.22
Síran amonný 99+%, Ultrapure
Síran amonný
Vzorec:
(NH₄)₂SO₄ MW: 132,14 g/mol Bod tání: ∼ 280 °C (rozkl.) Hustota: 1,769 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS číslo: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |