Tisk…
Síran měďnatý, anhydrous ≥98.5% (by iodometry), powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Varování
1850-01EA 13330 CZK
1850-01
Síran měďnatý, anhydrous ≥98.5% (by iodometry), powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Síran měďnatý
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Vzorec: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Bod tání: 200 °C
Hustota: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010981
CAS číslo: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02722
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CuSO₄) (by iodometry) ≥98.5 %
Loss on Drying ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Lead (Pb) ≤2.0 ppm