Tisk…
Purine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
J60999.03EA 5980 CZK
J60999.03
Purine ≥97%
Purine
Vzorec: C₅H₄N₄
MW: 120,11 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 215…217 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079221
CAS číslo: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Merck Index: 12,08129