Tisk…
bromfenolová modř, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
D293-03EA 0 CZK
D293-03
bromfenolová modř, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Bod tání: 273 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Clarity of Solution Passes Test
Visual Transition Interval - pH…4.6 (Blue) Passes Test
Visual Transition Interval - pH…3.0 (Yellow) Passes Test