Tisk…
Dusičnan železitý nonahydrát, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
2018-01EA 5070 CZK
2018-05 2018-01
Dusičnan železitý nonahydrát, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dusičnan železitý nonahydrát
Vzorec: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Bod varu: 125 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47 °C
Hustota: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149708
CAS číslo: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Fe(NO₃)₃9H₂O) (by iodometry) 98.0 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Calcium (Ca) ≤ 0.01 %
Magnesium (Mg) ≤ 0.005 %
Potassium (K) ≤ 0.005 %
Sodium (Na) ≤ 0.05 %
Manganese (Mn) ≤ 0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 1.5 - 2.5
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs