Tisk…
L(+)-Izoleucin cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
J63045.14EA 1770 CZK
J63045.14 J63045.22
L(+)-Izoleucin cell culture reagent
L(+)-Izoleucin
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Bod tání: ∼ 287 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064222
CAS číslo: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 13,05198