L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát 99.0-102.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
3262-01EA
0
CZK
3262-01
3262-05
3262-07
3262-19
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát 99.0-102.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
L(+)-vinan sodno-draselný tetrahydrát
Vzorec:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O MW: 282,22 g/mol Bod tání: 70…80 °C Hustota: 1,79 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150989 CAS číslo: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Merck Index: 12,07840 |
![]() |
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (KOCO(CHOH)₂COONa·4H₂O) | 99.0 - 102.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 6.0 - 8.5 |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO₄) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH₄) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |