L(+)-Asparagin monohydrát cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
J62869.22EA
2230
CZK
J62869.22
J62869.A1
J62869.36
L(+)-Asparagin monohydrát cell culture reagent
L(+)-Asparagin monohydrát
Vzorec:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O MW: 150,13 g/mol Bod tání: 215…217 °C Hustota: 1,567 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151038 CAS číslo: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 13,00842 |