L(+)-Glutamin cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
J60573.22EA
2450
CZK
J60573.22
J60573.A1
J60573.14
L(+)-Glutamin cell culture reagent
L(+)-Glutamin
Vzorec:
C₅H₁₀N₂O₃ MW: 146,15 g/mol Bod varu: 355 °C (1013 hPa) Bod tání: 185…186 °C Hustota: 1,5326 g/cm³ (130 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008044 CAS číslo: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 13,04484 |
![]() |