L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
J61465.36EA
7490
CZK
J61465.36
J61465.22
J61465.A1
J61465.09
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát cell culture reagent
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O MW: 209,63 g/mol Bod tání: ∼ 240 °C (rozkl.) Hustota: 1,485 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151027 CAS číslo: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |
![]() |